L-Phenylalaninol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-Phenylalaninol, L(-)-Phenylalaninol
14145252-5G
MOLE14145252-5GEA
0
EUR
MOLE14145252-5G
L-Phenylalaninol
L-Phenylalaninol
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 91…94 °C |
MDL:
MFCD00004732 CAS-Nummer: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 |