3-Chlorbenzylamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: (3-Chlorophenyl)methanamine
14150981-25G
MOLE14150981-25GEA 0 EUR
MOLE14150981-25G
3-Chlorbenzylamin
3-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1,159 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040752
CAS-Nummer: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II