α,α'-Dichlor-o-xylol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1,2-Bis(chlormethyl)benzol, o-Xyloldichlorid, o-Xylylendichlorid

14273214-100G
MOLE14273214-100GEA 0 EUR
MOLE14273214-100G
α,α'-Dichlor-o-xylol
α,α'-Dichlor-o-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
Molecular Weight: 175,06 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…55 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000903
CAS-Nummer: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR