Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
14292361-25G
MOLE14292361-25GEA
0
EUR
MOLE14292361-25G
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001412 CAS-Nummer: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |