3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
14541420-25G
MOLE14541420-25GEA
0
EUR
MOLE14541420-25G
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,15 g/mol |
MDL:
MFCD00006684 CAS-Nummer: 4160-82-1 EINECS: 223-998-1 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)