α-Brom-2,6-dichlortoluol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2,6-Dichlorbenzylbromid

14542637-100G
MOLE14542637-100GEA 0 EUR
MOLE14542637-100G
α-Brom-2,6-dichlortoluol
α-Brom-2,6-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molecular Weight: 239,93 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000577
CAS-Nummer: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR