2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
14554862-1G
MOLE14554862-1GEA
71.6
EUR
MOLE14554862-1G
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
2'-Desoxycytidin Hydrochlorid
Formel:
C₉H₁₄ClN₃O₄ Molecular Weight: 263,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012840 CAS-Nummer: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |