Ampicillin Trihydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
14575910-25G
MOLE14575910-25GEA 0 EUR
MOLE14575910-25G
Ampicillin Trihydrat
Ampicillin Trihydrat
Formel: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00072036
CAS-Nummer: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7