Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
NaDCC, Troclosennatrium Dihydrat, Dichlorisocyanursäure Natriumsalz Dihydrat
14579217-1KG
MOLE14579217-1KGEA
277
EUR
MOLE14579217-1KG
Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Formel:
C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O Molecular Weight: 255,98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149404 CAS-Nummer: 51580-86-0 EINECS: 220-767-7 UN: 3077 ADR: 9,III |