Lithiumdodecylsulfat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
14603001-25G
MOLE14603001-25GEA 337 EUR
MOLE14603001-25G
Lithiumdodecylsulfat
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Molecular Weight: 272,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2