Methylpropiolat

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat

14690909-25G
MOLE14690909-25GEA 0 EUR
MOLE14690909-25G
Methylpropiolat
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR