Urethan

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Ethylcarbamat, Carbamidsäureethylester

14740736-1KG
MOLE14740736-1KGEA 119 EUR
MOLE14740736-1KG
Urethan
Urethan
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00007966
CAS-Nummer: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
UN: 2757
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10013

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR