5,6-Dimethoxy-1-indanon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one

14744935-5G
MOLE14744935-5GEA 0 EUR
MOLE14744935-5G
5,6-Dimethoxy-1-indanon
5,6-Dimethoxy-1-indanon
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003790
CAS-Nummer: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR