N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Lieferant: Molekula
14774016-1KG
14774016-100G
MOLE14774016-1KGEA
0
EUR
MOLE14774016-1KG
MOLE14774016-100G
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
N-(2-Acetamido)-2-aminoethansulfonsäure (ACES)
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Schmelzpunkt: 270…295 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008030 CAS-Nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |