(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
14801815-1G
MOLE14801815-1GEA
0
EUR
MOLE14801815-1G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol |
MDL:
MFCD00043396 CAS-Nummer: 99395-88-7 |