2-Iodphenol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Iod-1-hydroxybenzol
14862771-100G
MOLE14862771-100GEA 256 EUR
MOLE14862771-100G
2-Iodphenol
2-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220,01 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C (213 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013963
CAS-Nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057