Nordihydroguajaretsäure

Lieferant: Molekula

14957191-5G
MOLE14957191-5GEA 542 EUR
MOLE14957191-5G
Nordihydroguajaretsäure
Nordihydroguajaretsäure
Formel: C₁₈H₂₂O₄
Molecular Weight: 302,37 g/mol
MDL: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR