3-Methylanthranilsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Amino-3-methylbenzoic acid

15072119-5G
MOLE15072119-5GEA 0 EUR
MOLE15072119-5G
3-Methylanthranilsäure
3-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007745
CAS-Nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR