2'-Deoxyguanosine monohydrate
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
15163303-1G
MOLE15163303-1GEA
0
EUR
MOLE15163303-1G
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150760 CAS-Nummer: 312693-72-4 EINECS: 213-505-8 |