Ethylthiophen-2-glyoxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Ethyl 2-oxo-2-(thiophen-2-yl)acetate
15242317-25G
MOLE15242317-25GEA
0
EUR
MOLE15242317-25G
Ethylthiophen-2-glyoxylat
Ethylthiophen-2-glyoxylat
Formel:
C₈H₈O₃S Molecular Weight: 184.21 g/mol |
MDL:
MFCD00015538 CAS-Nummer: 4075-58-5 EINECS: 223-793-7 |