1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
15276557-25G
MOLE15276557-25GEA 0 EUR
MOLE15276557-25G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
Molecular Weight: 178.22 g/mol
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005289
CAS-Nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4