2,6-Di-tert-butylpyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

15293583-5G
MOLE15293583-5GEA 0 EUR
MOLE15293583-5G
2,6-Di-tert-butylpyridin
2,6-Di-tert-butylpyridin
Formel: C₁₃H₂₁N
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006306
CAS-Nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR