2',3'-Didesoxyadenosin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
((2S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanol
15360592-25MG
MOLE15360592-25MGEA
0
EUR
MOLE15360592-25MG
2',3'-Didesoxyadenosin
2',3'-Didesoxyadenosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₂ Molecular Weight: 235,24 g/mol |
MDL:
MFCD00010534 CAS-Nummer: 4097-22-7 EINECS: 223-853-2 |