2-Indolinon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,3-Dihydro-2-indolon, Oxindol, Benzo(b)azacyclopentan-5-on
15523262-25G
MOLE15523262-25GEA 146 EUR
MOLE15523262-25G
2-Indolinon
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005711
CAS-Nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5