Anthranilsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Carbonsäureanilin, 2-Aminobenzoesäure
15557294-1KG
MOLE15557294-1KGEA 180 EUR
MOLE15557294-1KG
Anthranilsäure
Anthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007712
CAS-Nummer: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421