8-Bromadenosin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside, 6-Amino-8-bromopurine riboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
15591729-1G
MOLE15591729-1GEA
127
EUR
MOLE15591729-1G
8-Bromadenosin
8-Bromadenosin
Formel:
C₁₀H₁₂BrN₅O₄ Molecular Weight: 346,15 g/mol |
MDL:
MFCD00005733 CAS-Nummer: 2946-39-6 EINECS: 220-959-0 |