ω-Brom-3-nitroacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Brom-3'-nitroacetophenon, Brommethyl-m-nitrophenylketon, 3-Nitrophenacylbromid, α-Brom-3-nitroacetophenon
15592918-25G
MOLE15592918-25GEA
0
EUR
MOLE15592918-25G
ω-Brom-3-nitroacetophenon
ω-Brom-3-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Molecular Weight: 244,04 g/mol Schmelzpunkt: 90…94 °C |
MDL:
MFCD00024512 CAS-Nummer: 2227-64-7 EINECS: 218-764-0 |