Fumarsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid

15604498-1KG
MOLE15604498-1KGEA 110 EUR
MOLE15604498-1KG
Fumarsäure
Fumarsäure
Formel: C₄H₄O₄
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 273 °C
MDL: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR