(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: D(+)-2-Amino-1-butanol
15714187-5G
MOLE15714187-5GEA 235 EUR
MOLE15714187-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064418
CAS-Nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9