2-Aminobenzolsulfonamid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Anilin-2-sulfonsäureamid, 2-Aminobenzolsulfonsäureamid
15813553-25G
MOLE15813553-25GEA
0
EUR
MOLE15813553-25G
2-Aminobenzolsulfonamid
2-Aminobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol |
MDL:
MFCD00007932 CAS-Nummer: 3306-62-5 EINECS: 221-988-1 |