5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole
15844514-1G
MOLE15844514-1GEA 0 EUR
MOLE15844514-1G
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅FN₄
Molecular Weight: 164,14 g/mol
MDL: MFCD00798373
CAS-Nummer: 50907-19-2