6-Aminocapronsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 6-Aminohexansäure, ε-Amino-n-capronsäure, H-Eahx-OH

15845021-1KG
MOLE15845021-1KGEA 362 EUR
MOLE15845021-1KG
6-Aminocapronsäure
6-Aminocapronsäure
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
Flammpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR