3-(Benzyloxy)benzaldehyd

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Benzyloxybenzaldehyde

15862675-100G
MOLE15862675-100GEA 0 EUR
MOLE15862675-100G
3-(Benzyloxy)benzaldehyd
3-(Benzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 147…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003367
CAS-Nummer: 1700-37-4
EINECS: 216-932-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR