3-(Dimethylamino)phenol
Lieferant: Molekula
Synonyme: N,N-Dimethyl-3-hydroxyanilin
15978706-25G
MOLE15978706-25GEA 0 EUR
MOLE15978706-25G
3-(Dimethylamino)phenol
3-(Dimethylamino)phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002264
CAS-Nummer: 99-07-0
EINECS: 202-727-0