(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
L(-)-Campher-10-sulfonsäure, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure, (-)-CSA
15982169-100G
MOLE15982169-100GEA
0
EUR
MOLE15982169-100G
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäure
Formel:
C₁₀H₁₆O₄S Molecular Weight: 232,3 g/mol Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 193…196 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150753 CAS-Nummer: 35963-20-3 EINECS: 252-817-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...