2'-Deoxyinosin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
15986561-1G
MOLE15986561-1GEA 0 EUR
MOLE15986561-1G
2'-Deoxyinosin
2'-Deoxyinosin
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₄
Molecular Weight: 252,23 g/mol
MDL: MFCD00005762
CAS-Nummer: 890-38-0
EINECS: 212-964-1