Triethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethylamin Hydrochlorid
16002121-1KG
MOLE16002121-1KGEA
0
EUR
MOLE16002121-1KG
Triethylammoniumchlorid
Triethylammonium chloride
Formel:
C₆H₁₆ClN Molecular Weight: 137,65 g/mol Dichte: 0,7637 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012500 CAS-Nummer: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |