8-Bromguanosin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Amino-8-bromo-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one
16084167-5G
MOLE16084167-5GEA
169
EUR
MOLE16084167-5G
8-Bromguanosin
8-Bromguanosin
Formel:
C₁₀H₁₂BrN₅O₅ Molecular Weight: 362.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037985 CAS-Nummer: 4016-63-1 EINECS: 223-677-6 |