1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
16229036-500G
MOLE16229036-500GEA 0 EUR
MOLE16229036-500G
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 197,02 g/mol
MDL: MFCD00003190
CAS-Nummer: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN: 1479
ADR: 5.1,II