2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
16238403-100G
MOLE16238403-100GEA 0 EUR
MOLE16238403-100G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (Isopropylidenmalonat, Meldrumsäure)
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
MDL: MFCD00006638
CAS-Nummer: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8