1,4-Phenyldiboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1,4-Benzoldiboronsäure, p-Phenylenbisboronsäure, Benzol-1,4-diboronsäure
16250319-1G
MOLE16250319-1GEA 0 EUR
MOLE16250319-1G
1,4-Phenyldiboronsäure
1,4-Phenyldiboronsäure
Formel: C₆H₈B₂O₄
Molecular Weight: 165,75 g/mol
MDL: MFCD00236018
CAS-Nummer: 4612-26-4