4-Amino-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
16261597-5G
MOLE16261597-5GEA 0 EUR
MOLE16261597-5G
4-Amino-2-chlorbenzoesäure
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007772
CAS-Nummer: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5