D(-)-N-Methylglucamin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(-)-N-Methyl-D-glucamin, (-)-1-Methylamino-1-desoxy-D-glucitol, Meglumin, (-)-1-Desoxy-1-(methylamino)-D-glucitol
16262469
MOLE16262469EA
0
EUR
MOLE16262469
D(-)-N-Methylglucamin
D(-)-N-Methylglucamin
Formel:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 195,22 g/mol Schmelzpunkt: 128…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004707 CAS-Nummer: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 Merck Index: 12,06154 |