3-Methoxysalicylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, (2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisol
16307918-5G
MOLE16307918-5GEA 0 EUR
MOLE16307918-5G
3-Methoxysalicylalkohol
3-Methoxysalicylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
MDL: MFCD00008362
CAS-Nummer: 4383-05-5
EINECS: 224-488-1