Dexamethason
Lieferant: Molekula
Synonyme: 9-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion, Dexamethasonum
16320764-1G
MOLE16320764-1GEA 106 EUR
MOLE16320764-1G
Dexamethason
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Molecular Weight: 392,47 g/mol
Schmelzpunkt: 268…271 °C
MDL: MFCD00064136
CAS-Nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9