Dibenzosuberenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptenon, 5-Dibenzosuberenon

16341037-100G
MOLE16341037-100GEA 344 EUR
MOLE16341037-100G
Dibenzosuberenon
Dibenzosuberenon
Formel: C₁₅H₁₀O
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003588
CAS-Nummer: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR