2-Thiophensulfonylchlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 2-Thiophensulfonsäurechlorid, Thiophen-2-sulfonylchlorid

16405297-5G
MOLE16405297-5GEA 0 EUR
MOLE16405297-5G
2-Thiophensulfonylchlorid
2-Thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005426
CAS-Nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR