4-Methoxybenzylamin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine

16466831-25G
MOLE16466831-25GEA 0 EUR
MOLE16466831-25G
4-Methoxybenzylamin
4-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR