5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidindion
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
16523938-1KG
MOLE16523938-1KGEA
176
EUR
MOLE16523938-1KG
5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidindion
5,5-Dimethylhydantoin
Formel:
C₅H₈N₂O₂ Molecular Weight: 128,13 g/mol |
MDL:
MFCD00005266 CAS-Nummer: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |