(Methyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
16542796-100G
MOLE16542796-100GEA
0
EUR
MOLE16542796-100G
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₁₉H₁₈BrP Molecular Weight: 357.23 g/mol Schmelzpunkt: 232 Flammpunkt: >240 °C |
MDL:
MFCD00011804 CAS-Nummer: 1779-49-3 EINECS: 217-218-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |